Europium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Eu₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
1.70317.0100
: Merck
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Europium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Eu₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Europium
- Symbole:Eu
: Rattaché à un SRM de NIST