Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Solution étalon d'erbium: 10000 mg/l Er dans acide nitrique dilué (de Er₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
  455334T
 :  
undefined
Solution étalon d'erbium: 10000 mg/l Er dans acide nitrique dilué (de Er₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
  455334T
 :  
  • Concentration:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2-5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Solution étalon d'erbium, 10 000 mg/l d'Er dans un étalon d'acide nitrique dilué (d'Er₂O₃) ARISTAR® pour ICP
  • Élement:
    Erbium
  • Symbole:
    Er
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
 : Livré avec un certificat d'analyse.