Calcium 10000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ca(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70373.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Calcium
- Symbole:Ca
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST