ContactUsLinkComponent
Calcium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ca(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Calcium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ca(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70308.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Calcium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ca(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70308.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Calcium
  • Symbole:
    Ca
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST