Calcium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Ca) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Katalognr. 458202U
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Calcium
- Symbole:Ca
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ca dans HNO₃ dilué
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse