ContactUsLinkComponent
Soufre 10000 mg/L dans l'eau (de H₂SO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Soufre 10000 mg/L dans l'eau (de H₂SO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70385.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Soufre 10000 mg/L dans l'eau (de H₂SO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70385.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Soufre 10.000 mg/l dans l'eau (de H₂SO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Soufre
  • Symbole:
    S
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST