Réactif de Fehling I (concentré) concentrée pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Catalog # 31965.264
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:159.61 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-847-6
UN:1760
ADR:8,III
:GHS07
:GHS09
CAS Number:7758-98-7
Formula:CuSO₄
MDL Number:MFCD00010981