Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse
Glass bottle, 50 mL
Fournisseur: Lovibond
Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse
N° de catalogue LOVI2418634
Fournisseur: Lovibond
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1814
- ADR:8,II
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:50 mL