ContactUsLinkComponent
Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Corrosif
Environnement
Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Référence 301696S
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Environnement
Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Référence 301696S
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • undefined:
    Min. 12 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :74.44 g/mol
Point d'ébullition:111 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–30…–20 °C
Densité:1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-668-3
UN:1791
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS09
Numéro CAS:7681-52-9
Formule:ClNaO
Numéro MDL:MFCD00011120