Sodium chlorure 9 g/l en solution aqueuse
N° de catalogue 5929.1000
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (W/V):0.891 to 0.909 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- ZRAW:Passes test Ph. Eur.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
:
:58.44 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-598-3
Numéro CAS:7647-14-5
Formule:NaCl
Numéro MDL:MFCD00003477