Réactif de Fehling II pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Catalog # 31964.294
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Identification:Passes test
Specification Test Results
About this item
:
Density:1.2 g/cm³ (20 °C)
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
:6381-59-5