ContactUsLinkComponent
5-Tetramethylrhodamine-dUTP, 1 mM Solution
5-Tetramethylrhodamine-dUTP, 1 mM Solution
N° de catalogue 40001.
Fournisseur:  Biotium
Numéro CAS:  
5-Tetramethylrhodamine-dUTP, 1 mM Solution
N° de catalogue 40001.
Fournisseur:  Biotium
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    25 µl
  • Désignation:
    5-Tetramethylrhodamine-dUTP, 1mM Solution
  • Conditions de stockage:
    –20°
Spécifications
À propos de cet article
5-TAMRA-dUTP (5-Tetramethylrhodamine-dUTP) can be enzymatically incorporated into DNA to make fluorescently labeled probes, and has absorption/emission at 553/577 nm. Note: 5-TAMRA-dUTP may not be compatible with PCR labeling of DNA probes. Supplied as a 1 mM solution in Tris-HCl buffer, pH 7.5.