Isohexane (mélange d'isomères), LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Catalog # 1.04335.2500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
:86.18 g/mol
Boiling Pt:60 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–154 °C
Density:0,653 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:–33 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:295-570-2
UN:1208
ADR:3,II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
REACH:01-2119484651-34
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS Number:92112-69-1
:73513-42-5
Formula:C₆H₁₄
MDL Number:MFCD00009406