ContactUsLinkComponent
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Flammable
Health
Irritant
Environment
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Catalog # 83965.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Irritant
Environment
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Catalog # 83965.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • undefined:
    Max. 10 ng/l
Specification Test Results
About this item
 :
Boiling Pt:40…60 °C (1013 hPa)
Density:0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
EINECS:265-151-9
ADR:3,II
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Flash Pt:–40 °C
UN:1268
REACH:01-2119474679-18
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:64742-49-0
 :64742-82-1
MDL Number:MFCD00081849