Phénol liquide/Tris-Cl, Gen-Apex pour l'extraction de l'ADN
Catalog # 33595.188
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:203-632-7
UN:2821
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:GHS08
CAS Number:108-95-2
Formula:C₆H₅OH