Safran, en poudre, TECHNICAL
Codice catalogo 27481.105
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identification:Passes test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:976.96 g/mol
EINECS:283-295-0
Numero CAS:84604-17-1
:42553-65-1