Lécithine (a partir de graine de soja ), en poudre, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 24967.183
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Insolubility in acetone:Min. 62 %
- Peroxide value:Max. 5
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
EINECS:310-129-7
Numéro CAS:8030-76-0
Numéro MDL:MFCD00147406