Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides
Catalog # 24279.185
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:100.38 g/mol
EINECS:215-681-1
CAS Number:1343-88-0
Formula:MgO₃Si
MDL Number:MFCD00078249