Acide hexafluorosilicique 31% en solution aqueuse, TECHNICAL
Catalog # 20313.291
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 31 %
Specification Test Results
About this item
:
:144.09 g/mol
Density:1,29 g/cm³ (20 °C)
EINECS:241-034-8
UN:1778
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
CAS Number:16961-83-4
Formula:H₂F₆Si
MDL Number:MFCD00036289