Cations étalon multi-éléments 2 ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Codice catalogo 458362M
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Cations étalon multi-éléments 2 ARISTAR® pour la chromatographie d'ions
Specifiche
Informazioni su questo articolo
(Cations dans HNO₃ dilué)
Ca 100 ppm Mg 100 ppm
K 100 ppm Na 100 ppm
Li 100 ppm NH4 100 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse