Contrôle d'interférence A ARISTAR® pour ICP-MS
Catalog # 456552Y
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Contrôle d'interférence A dans acide nitrique 1% ARISTAR® pour ICP-MS
Specifications
About this item
12 éléments en solution dans acide nitrique 1 %
12 éléments: 18000 mg/l Cl; 1000 mg/l Al, K, Mg, P, S; 2000 mg/l C; 3000 mg/l Ca; 2500 mg/l Fe, Na; 20 mg/l Mo, Ti
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse.