ContactUsLinkComponent
Solution d'optimisation 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Solution d'optimisation 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Référence 456542G
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Solution d'optimisation 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Référence 456542G
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution d'optimisation 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Spécifications
À propos de cet article
13 éléments dans HNO₃ 2 %
13 éléments 100 mg/l: Ba, Be, Bi, Ce, Cu, Ho, In, Li, Mg, Pb, Tl, U, Y
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livraison: Livré avec un certificat d'analyse.