Solution d'optimisation 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Catalog # 456532E
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution d'optimisation 1 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Specifications
About this item
8 Composants dans 2% HNO₃.
8 Éléments 100 mg/L : Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse.