Étalon de calibration multi-éléments 4 ARISTAR® pour ICP-MS
456522C
:
- Matrice:H₂O/tr HF
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de calibration multi-éléments 4, ARISTAR® pour ICP-MS
12 éléments dans H₂O tr. HF
12 éléments 10 mg/l: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.