Étalon de calibration multi-éléments 3 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP
Catalog # 456472J
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de calibration multi-éléments 3 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP
Specifications
About this item
En solution dans acide nitrique 2 %
4 éléments: 1000 mg/l Ba, Ca, Mg, Sr
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.