ContactUsLinkComponent
Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP
  456462H
 :  
undefined
Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP
  456462H
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de calibration multi-éléments 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP
En solution dans acide nitrique 2 %
3 éléments: 250 mg/L Li; 1000 mg/L Na; 10000 mg/L K
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.