ContactUsLinkComponent
Bleu de méthylène, en comprimés pour analyse du lait
  330733R
 :  
undefined
Bleu de méthylène, en comprimés pour analyse du lait
  330733R
 :  
  • Type de conditionnement:
    Tube Aluminium
  • Cdt:
    50 Tab.
  • Seq:
    0935
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance::
    .
  • Purple FBE or flat tablets:
    Passes test
  • Matter insoluble in water:
    Passes test
  • Weight uniformity:
    Passes test
  • Average tablet weight:
    437 --> 483 mg
  • Diameter:
    11.0 --> 11.5 mm
  • Hardness (kp):
    Passes test
  • Methylene blue (mg/tablet):
    14.2 --> 17.4
 : Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
 :
 :319.86 g/mol
 :12,06137
 :180 °C
 :1.757 g/cm³ (22 °C)
 :200-515-2
 :GHS07
 :Température ambiante
 :61-73-4
 :MFCD00012111
 :C₁₆H₁₈ClN₃S
 :MFCD00150008