Cobalt (II) chlorure, papier indicateur, en bandelettes pour la détection de la vapeur d'eau
310112H
- Désignation:Cobalt (II) chlorure, papier indicateur
- Type de conditionnement:Plastic bag
- Cdt:10
Chaque livre contient 20 feuilles mesurant 2,5×0,5'' (Chlorure de cobalt).
Ces papiers de test peuvent être utilisés pour la détection rapide et facile de l'humidité. Le papier au chlorure de cobalt est rose lorsqu'il est humide et bleu lorsqu'il est séché à 40 °C - 50 °C. Ils peuvent également être utilisés pour indiquer quand les dessiccants tels que le gel de silice sont épuisés. D'autres utilisations sont la détection de l'humidité dans les caisses pendant le transport où la présence d'humidité pourrait induire une détérioration par la rouille.