Acide borique 40 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl, avec indicateur
192316H
:
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:
- Assay:39.0 - 41.0 g/l
- pH (20°C):3.80 - 4.0
: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
:
:61.83 g/mol
:Température ambiante
:233-139-2
:10043-35-3
:B(OH)₃
:MFCD00011337