ContactUsLinkComponent
VWR® Sodium Dihydrogen Phosphate Buffer Solution (Sodium dihydrogen orthophosphate/Phosphoric acid) for Chlorine Determination in Water Monitors
VWR® Sodium Dihydrogen Phosphate Buffer Solution (Sodium dihydrogen orthophosphate/Phosphoric acid) for Chlorine Determination in Water Monitors
N° de catalogue 160918E
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
VWR® Sodium Dihydrogen Phosphate Buffer Solution (Sodium dihydrogen orthophosphate/Phosphoric acid) for Chlorine Determination in Water Monitors
N° de catalogue 160918E
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Conteneur en plastique
  • Type de tampon de pH:
    Phosphate
  • Cdt:
    25 L
  • Couleur:
    neutre
  • Désignation:
    Solution tampon de phosphate monosodique
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    2,30