ContactUsLinkComponent
Solvant Stoddard, 150…200 °C, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique
Flammable
Health
Irritant
Environment
Solvant Stoddard, 150…200 °C, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique
Catalog # 141976Y
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Irritant
Environment
Solvant Stoddard, 150…200 °C, SPECTRONORM® pour la spectroscopie d'absorption atomique
Catalog # 141976Y
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Density (20/4):
    0.750 - 0.790
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.05 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.02 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.005 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.005 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.2 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • K (Potassium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.02 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.005 ppm
  • Mo (Molybdenum):
    Max. 0.005 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 0.1 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.02 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.1 ppm
  • Sr (Strontium):
    Max. 0.005 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.1 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
Boiling Pt:150…200 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–15 °C
Density:0,77 g/cm³ (20 °C)
UN:3295
ADR:3,III
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Flash Pt:42 °C
EINECS:919-857-5
REACH:01-2119463258-33
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:64742-48-9
 :101316-46-5