Spatules, type trulla
N° de catalogue 231-0393
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Spécifications
- Longueur:175 mm
- Cdt:5
Spécifications
À propos de cet article
En acier inoxydable 18/8 non magnétique, finition brillante. Spatules à double tête avec pelles en forme de truelle pour manipuler de grandes quantités de matériaux.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Très bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer