Étalon pour l'indice de cétane, ASTM D 613
Référence 99128.290
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 L
- Désignation:Étalon pour l'indice de cétane, valeur nominale 52,6
- Méthode test:ISO 5165 / EN 61715
Spécifications
À propos de cet article
Matériau de référence certifié pour les combustibles, permettant d'étalonner et vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés pour l'indice de cétane selon ASTM D613.
- Certifié conforme aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Certifié par des laboratoires d'essai indépendants selon la méthode circulaire comparative inter-labporatoires 'round-robin'
- Assure une bonne corrélation inter-laboratoires
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité