Étalons de viscosité en simulateur de démarrage à froid (CCS)
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
Étalons de viscosité en mesure CCS de qualité supérieure, idéals pour étalonner et vérifier les équipements analytiques utilisés en essai avec un simulateur de démarrage à froid (CCS).
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP
- Emballage inviolable pour un maximum de sécurité
- Sets de CCS disponibles (sets de 8, 14 ou 18)
Ces étalons de viscosité en simulateur de démarrage à froid (CCS) sont destinés à étalonner et vérifier les équipements analytiques utilisés en essai avec un simulateur de démarrage à froid (CCS), conformément à ASTM D5293 et à la norme SAE J300.
Certifications: Conformité aux normes ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Caution: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ansi que sur l'étiquette.
Related Information
Certificates
Search by Lot Numbersds_VWRC99376 sds_VWRC99377 sds_VWRC99378 sds_VWRC99379 sds_VWRC99380
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
VWR® for Calibrations
Produktliteratur
Frequently Bought Together