VWR® Hitachi, Analyser cups for Hitachi systems
Catalog # SIMPB720-8
Supplier: Simport Scientific
Specifications
- Ø ext.:12,7 mm
- Emballage:Bags of 1000
- Capacité:2 ml
- Désignation:Analyser cups for Hitachi systems
- Environmentally Preferable:
- Cdt:10.000
Specifications
About this item
These analyser cups are made of PS.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904