Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon avec valeurs certifiées à 5 °C, 20 °C, 25 °C et 37 °C
- Seq:10
- Viscosité à 25 °C:1,0018 mPa·s
- Nb:VISC-WAT
- Méthode test:ASTM D2162
Spécifications
À propos de cet article
Étalon d'eau pure en viscosité, offrant des données certifiées pour la viscosité cinématique, la viscosité dynamique et la densité, à des températures de 5, 20, 25 et 37 °C.
- Certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162 à 20, 25 et 37 °C
- La densité en g/ml est en conformité avec ASTM D1480 pour toutes les températures
- Pour une utilisation avec les viscosimètres capillaires en verre, les viscosimètres automatiques et autres appareils pour mesurer la viscosité
- Viscosité cinématique (cSt) et viscosité dynamique (mPa·s) recueillies à toutes les températures
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Les étalons d'eau pure en viscosité sont destinés à étalonner et vérifier les viscosimètres capillaires en verre, ainsi que tout autre dispositif destiné à mesurer la viscosité dans des applications où la température est côntrolée rigoureusement.
Ces étalons sont certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162, méthode primaire pour la fabrication d'étalons viscosimétriques, à des températures de 20, 25 et 37 °C. Ces produits ont été testés par la méthode primaire à l'aide de viscosimètres Master, comme le stipule ASTM D2162, afin d'assurer un degré minime d'incertitude, et donc d'offrir des étalons répondant aux critères de précision de la méthode primaire.