Étalons pour température limite de filtrabilité (CFPP), matériaux de référence certifiés
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
Les matériaux de référence certifiés pour déterminer la température limite de filtrabilité (CFPP) permettent d'étalonner les équipements de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés, en déterminant la valeur de seuil de filtrabilité (CFPP) conformément aux normes IP 309, EN116 et ASTM D637 et autres méthodes d'essai équivalentes.
- Testé conformément aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données
- Fourni en emballage inviolable conforme UN pour un maximum de sécurité, avec une durée de conservation de 12 mois
Certifications: Conforme à la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Frequently Bought Together