ContactUsLinkComponent
Attache refermable, SJ457D, Dual Lock™
  293-0013
 :  3M
undefined
Attache refermable, SJ457D, Dual Lock™
  293-0013
 :  3M
  • Stérile:
    -
  • Largeur:
    25 mm
  • Couleur:
    transparent
  • Désignation:
    Attache refermable
  • Modèle:
    SJ457D
  • Cdt:
    4
3M™ Dual Lock™ à profil bas et attache refermable SJ4570 utilise un adhésif acrylique modifié au dos d'une attache refermable en polypropylène transparent. Cet adhésif acrylique modifié permet de coller des matériaux à énergie de surface moyenne à faible, tels que les métaux, le verre, de nombreux plastiques et les peintures en poudre.
  • La moitié de l'épaisseur (1,7 mm) des attaches refermables Dual Lock™ standard pour des fixations à profil bas
  • S'ouvre et se ferme jusqu'à 100 fois avant de perdre 50 % de sa résistance à la traction initiale
  • L'attache et l'adhésif translucides sont idéaux pour assembler des matériaux transparents
  • Bonne résistance à la chaleur jusqu'à 70 °C
  • Aide à réduire les vibrations
  • Convient à un usage intérieur et extérieur
  • Longueur : 5 m
Il comporte un adhésif acrylique modifié au dos d'une attache refermable en polypropylène transparent. Performances à basse et moyenne température, avec une résistance à la température de 30 à 50 °C. Cette fixation est conçue pour une utilisation en intérieur et avec des métaux (aluminium, acier inoxydable), du verre, de nombreux plastiques (polypropylène, polyéthylène, polycarbonate, ABS), des peintures en poudre et des matériaux à énergie de surface moyenne à faible.
Colle les cartons ondulés ou classiques, le bois, les panneaux de particules, les panneaux d'agglomérés et les mousses de rembourrage.