Masques de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP3, P309
Catalog # PRTWP309WHR
Supplier: Portwest
Specifications
- Type:P309
- Cdt:2
- Avec valve:+
- Classe:FFP3
Specifications
About this item
Ce masque doté d'une valve d'expiration protège contre une forte concentration de poussières, de vapeurs aqueuses et d'émanations.
- Valve d'expiration à haute performance, qui limite l'accumulation de chaleur; le masque reste agréable à porter, même dans des environnements chauds et humides
- Intérieur spacieux, qui permet à l'utilisateur de respirer plus facilement
- Brides réglables, qui permettent d'ajuster le masque en toute sécurité
Le masque P301 est conçu pour protéger des contaminations dont la concentration ne dépasse pas 20 fois la VME.
Certifications: EN 149:2001 + A1:2009.
Packaging: Sous blister: 2 masques par emballge.