Masque de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP2, P251
PRTWP251WHR
: Portwest
- Type:P251
- Cdt:20
- Avec valve:+
- Classe:FFP2
Masque à pli plat vertical, avec valve d'expiration pour respirer sans effort. Idéal pour un usage quotidien.
- Barrette nasale réglable, pour que le masque s'ajuste parfaitement sur le nez
- Lanières élastiques soudées par ultrason
- Forme souple permettant de plier le masque à plat
- Conditionnement individuel adapté aux distributeurs automatiques
: EN 149:2001 + A1:2009.
: Emballage individuel dans un sachet hygiénique en plastique.