ContactUsLinkComponent
Ruban 4910, VHB™
Ruban 4910, VHB™
Catalog # 817-0447
Supplier:  3M
undefined
Ruban 4910, VHB™
Catalog # 817-0447
Supplier:  3M
Specifications
  • Couleur:
    transparent
  • Désignation:
    Ruban VHB™ 4910, adhésif acrylique, longueur 11 m, largeur 19 mm.
  • Épaisseur:
    1 mm
  • Cdt:
    1 Roll
Specifications
About this item
Clear, 1 mm thick, general-purpose tape with acrylic adhesive on both sides. It offers design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond to a variety of surfaces. It is colourless, making it ideal for bonding transparent materials or for applications where a coloured bond line is unacceptable.
  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth, even edges are invisible due to it's transparency
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture, and more
Il est couramment utilisé dans les applications d'assemblage de matériaux transparents ou lorsque l'on préfère un ruban transparent ou incolore. Il est spécialement conçu pour une bonne adhésion au métal, au verre et aux plastiques tels que le polycarbonate et l'acrylique.
Ce ruban assure un collage durable comme ne peuvent le faire les attaches mécaniques. Il améliore l'apparence des produits finis en éliminant les rivets et les vis tout en offrant une résistance immédiate à la manipulation. Dans la plupart des cas, la fixation avec le ruban VHB™ est un processus plus rapide que le perçage, la fixation ou l'utilisation d'un adhésif liquide. Cette gamme polyvalente de rubans peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur dans une grande variété d'applications.
Packaging: Emballage blister avec descriptions multilingues.