ContactUsLinkComponent
Bande de sécurité, 5702
Bande de sécurité, 5702
Catalog # MMMA5702
Supplier:  3M
undefined
Bande de sécurité, 5702
Catalog # MMMA5702
Supplier:  3M
Specifications
  • Couleur:
    jaune/noir
  • Désignation:
    Bande de sécurité, adhésif en caoutchouc, support en vinyle, largeur 50 mm, longueur 33 m
  • Cdt:
    1 Roll
Specifications
About this item
Ce ruban est idéal pour marquer les voies, les zones dangereuses, les équipements en saillie et les objets suspendus bas dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Des rayures diagonales jaunes et noires vives et à haute visibilité qui se verrouillent dans le vinyle alertent les gens sur les conditions dangereuses.
  • S'applique instantanément et est prêt à l'emploi immédiatement
  • Les rayures jaunes et noires sont verrouillées dans le vinyle pour une haute visibilité permanente
  • S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et autour des coins pour un ajustement serré
  • Résiste à l'abrasion, aux éraflures, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie
  • Utilisé pour identifier et marquer les zones de circulation et les dangers physiques
Contrairement au ruban d'avertissement ou de barricade non adhésif, ce ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc qui adhère rapidement à une variété de surfaces et s'enlève tout aussi facilement, ne laissant aucun résidu salissant. L'utilisation de ruban de vinyle pour le marquage des voies au lieu de la peinture élimine le besoin de ventiler les solvants de peinture. Et comme les rubans de vinyle peuvent être retirés rapidement et proprement, ils constituent également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture.
Force d'adhérence - gamme de 21 N/100 mm.