- Couleur:beige
- Désignation:Adhésif en aérosol à usages multiples Super 77™
- Cdt:500 mL
Il s'agit d'un adhésif en aérosol extrêmement polyvalent, à séchage rapide et transparent qui colle une large gamme de matériaux légers. Le lien permanent fournit des résultats rapides pour faire avancer les projets. La formule de pulvérisation est facile à distribuer et à appliquer directement sur les surfaces et les matériaux là où cela est nécessaire.
- Le faible trempage de l'adhésif élimine le serrage et le temps de séchage
- Repositionnable tout en offrant une résistance durable
- Lignes de colle douces et non alvéolées
- Permet un temps de liaison de 15 secondes à 30 minutes
- Les applications typiques incluent l'assemblage général, le stockage temporaire, la palettisation et la fixation d'étiquettes
Une adhérence agressive offre une prise initiale élevée et un temps d'ouverture suffisant pour positionner correctement les matériaux. La teneur élevée en solides soutient sa faible propriété de trempage, laissant le temps de positionner les pièces pour un meilleur ajustement. Cet attribut offre également une couverture plus élevée que les adhésifs en aérosol concurrents et aide à créer des lignes de colle douces et sans alvéoles. La combinaison d'une adhérence rapide, d'une forte adhérence et d'une apparence propre le rend idéal pour une grande variété de projets. Forme des liaisons solides sur un large éventail de matériaux, y compris le bois, le carton, le tissu et la mousse de coussin au plastique, au métal, au papier et bien plus encore. Idéal pour l'assemblage d'affichage et d'autres utilisations industrielles légères.