ContactUsLinkComponent
VWR®, imprimante par points pour balances VWR®
VWR®, imprimante par points pour balances VWR®
N° de catalogue 611-4790
Fournisseur:  VWR Collection
undefined
VWR®, imprimante par points pour balances VWR®
N° de catalogue 611-4790
Fournisseur:  VWR Collection
Spécifications
  • Désignation:
    Imprimante à Dot TX-110 pour balances
  • Seq:
    001
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
L'imprimante TX-110 permet une impression par points à grande vitesse et dispose d'un écran OLED 184 × 64.
  • Les impressions sont adaptées à la conservation à long terme
  • Impression de données conforme à la norme ISO/BPL
  • Horloge en temps réel intégrée
  • Le nom de l'échantillon et le numéro de lot peuvent être saisis et imprimés
  • Fonction somme, moyenne et formulation