ContactUsLinkComponent
n-Hexane, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
n-Hexane, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
  HONC65829-7L-RC
 :  
undefined
n-Hexane, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
  HONC65829-7L-RC
 :  
  • Type de conditionnement:
    Stainless steel can
  • Cdt:
    7 L
  • Seq:
    5202
  • Assay (GC):
    Min. 95 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.01 %
  • Suitability for residue analysis:
    Max. 5 ng/l
  • Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs:
    complying
 :
 :86.18 g/mol
 :66…69 °C (1,013 hPa)
 :–95 °C
 :0,660…0.668 g/cm3 (20 °C)
 :Température ambiante
 :203-777-6
 :1208
 :3,II
 :GHS09
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS02
 :110-54-3
 :92112-69-1
 :H₃C(CH₂)₄CH₃
 :MFCD00009520