Ether de pétrole, 40-60°C pour la chromatographie en phase gazeuse, Burdick & Jackson™
Référence HONC65748-200L-RC
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Stainless steel drum, returnable
- Cdt:200 L
- Seq:5549
Spécifications
À propos de cet article
:
Point d'ébullition:40…60 °C
Point d'éclair:–30 °C
UN:1268
ADR:3,II
Numéro CAS:64742-49-0
:64742-82-1
Numéro MDL:MFCD00081849