ContactUsLinkComponent
Plomb (II) acétate basique, anhydre ≥33.0% basic Pb (PbO), ≥75.0% total Pb (PbO) ACS pour analyse du sucre selon horne, Fluka™
  HONC32306H-1KG
 :  
Plomb (II) acétate basique, anhydre ≥33.0% basic Pb (PbO), ≥75.0% total Pb (PbO) ACS pour analyse du sucre selon horne, Fluka™
  HONC32306H-1KG
 :  
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Total Pb (as PbO):
    Min. 75.0 %
  • Basic Pb (as PbO):
    Min. 33.0 %
  • Loss on drying (105°C, 2 h):
    Max. 1.0 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 1.0 %
  • Insoluble in acetic acid:
    Max. 0.02 %
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.005 %
  • Cadmium (Cd):
    Max. 0.001 %
  • Cobalt (Co):
    Max. 0.001 %
  • Copper (Cu):
    Max. 0.002 %
  • Iron (Fe):
    Max. 0.002 %
  • Potassium (K):
    Max. 0.01 %
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.005 %
  • Sodium (Na):
    Max. 0.01 %
  • Nickel (Ni):
    Max. 0.001 %
  • Zinc (Zn):
    Max. 0.001 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.003 %
  • Nitrate (NO₃):
    Max. 0.003 %
 :
 :3.58 g/cm3
 :2291
 :6.1,III
 :807.72 g/mol
 :GHS09
 :GHS07
 :GHS08
 :51404-69-4
 :(CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
 :MFCD00011154