Cérium (IV) sulfate 0,05 M solution volumétrique, Fluka™
34253-1L
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.998 - 1.002
:
:332.24 g/mol
:Température ambiante
:3264
:8,III
:GHS05
:13590-82-4
:Ce(SO₄)₂
:MFCD00148852