Gants résistants aux produits chimiques, Showa 6781R
Catalog # 112-5880
Supplier: Showa
Specifications
- Taille du gant:L
- Ambidextre/anatomique:Anatomiques
- Usage unique/Réutilisable:réutilisable
- Convient au contact alimentaire:+
- Couleur:noir
- Longueur:305 mm
- Modèle:6781R
- Norme EN:EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (3332XX), EN 511 (11X)
- Style de manchette:À crispin
- Matériau du support:Coton
- Finition:Wrinkled
- Cdt:12 PAIR
Specifications
About this item
L'isolation en mousse triple couche et le revêtement en néoprène durable offrent une protection contre le froid, la chaleur et une large gamme de produits chimiques.
- Protégez vos mains lorsque vous travaillez à des températures allant jusqu'à 662 °F ou 350 °C
- La couleur foncée contribue à prolonger la durée de vie du produit
- Finition froissée pour une bonne adhérence
- Poignet bien protégé
- Imperméable
Protégez la main des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l'abrasion.
Applications : Industries automobile, chimique, pétrolière et gazière.
Certifications: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (3332XX), EN 511 (11X); Cat. III
Approuvé pour le contact alimentaire
Approuvé pour le contact alimentaire
Ordering information:
Delivery:
Packaging: 12 paires par sac.
Caution: