Les étalons pour le point d'éclair COC (en coupelle ouverte) sont testés et certifiés en conformité avec la norme ASTM D92 'Méthode pour la détermination des points d’éclair et de feu à l’aide de l’appareil Cleveland à vase ouvert'.
- Conformes aux normes ISO 1702/ ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Un flacon pour chaque test, ce qui élimine tout risque de contamination / minimise les pertes en composés volatiles
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- Fournis avec fiche de données de sécurité (MSDS)
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
- Durée de conservation: 12 mois
Ces étalons certifiés UKAS sont élaborés spécialement pour vérifier à intervalles réguliers la performance d'instruments. Conditionnement individuel en flacon, 3 x 80 mL 'single shot', garantissant le plus haut degré d'intégrité au niveau de l'échantillon. Un gain en argent et temps, représentant un atout pour tout laboratoire préocupé par le recueil de données pertinentes en essai analytique. S'ils sont en majorité utilisés pour l'analyse de produits avec un point d'éclair supérieur à 79 °C et inférieur à 400 °C, leur utilisation n'est pas limitée à cette catégorie de produits.